Ethyl-2-amino-4-phenyl-3-thiophencarboxylat
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
Ethyl 2-Amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
EN30002862.1G
ENAMEN30002862.1GEA
0
EUR
ENAMEN30002862.1G
Ethyl-2-amino-4-phenyl-3-thiophencarboxylat
Ethyl-2-amino-4-phenyl-3-thiophencarboxylat
Formel:
C₁₃H₁₃NO₂S Molecular Weight: 247,32 g/mol |
MDL:
MFCD00126391 CAS-Nummer: 4815-36-5 |