5-(2-Methylphenyl)-1H-tetrazol
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
5-(o-Tolyl)tetrazole
EN30002918.1G
ENAMEN30002918.1GEA
0
EUR
ENAMEN30002918.1G
5-(2-Methylphenyl)-1H-tetrazol
5-(2-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Formel:
C₈H₈N₄ Molecular Weight: 160,18 g/mol |
MDL:
MFCD03093095 CAS-Nummer: 51449-86-6 |