5-Phenyl-1H-tetrazol

Lieferant: SIA ENAMINE

EN30002959.1G
ENAMEN30002959.1GEA 0 EUR
ENAMEN30002959.1G
5-Phenyl-1H-tetrazol
5-Phenyl-1H-tetrazol
Formel: C₇H₆N₄
Siedepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 222 °C
MDL: MFCD00022388
CAS-Nummer: 18039-42-4
EINECS: 241-950-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR