2-Mercapto-5-nitrobenzimidazol
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
2-Mercapto-5-nitro-1H-benzimidazol, 5-Nitrobenzimidazol-2-thiol
EN30003266.1G
ENAMEN30003266.1GEA
0
EUR
ENAMEN30003266.1G
2-Mercapto-5-nitrobenzimidazol
2-Mercapto-5-nitrobenzimidazole
Formel:
C₇H₅N₃O₂S Molecular Weight: 195,2 g/mol Schmelzpunkt: 285…287 °C |
MDL:
MFCD00804727 CAS-Nummer: 6325-91-3 |