3-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
3-Hydrazinobenzotrifluorid, 1-(3-(Trifluormethyl)phenyl)hydrazin
EN30003549.1G
ENAMEN30003549.1GEA
0
EUR
ENAMEN30003549.1G
3-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
3-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
Formel:
C₇H₇F₃N₂ Molecular Weight: 176,14 g/mol |
MDL:
MFCD00025093 CAS-Nummer: 368-78-5 EINECS: 206-713-5 |