2,4-Difluorphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
1-(2,4-Difluorphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 2,4-Difluorphenylhydrazinhydrochlorid, 2,4-Difluorphenylhydrazin Hydrochlorid
EN30003626.1G
ENAMEN30003626.1GEA
0
EUR
ENAMEN30003626.1G
2,4-Difluorphenylhydraziniumchlorid
2,4-Difluorphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₇ClF₂N₂ Molecular Weight: 180,58 g/mol |
MDL:
MFCD00013383 CAS-Nummer: 51523-79-6 |