Pyridine-2-carbohydrazide
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30003839.1G
ENAMEN30003839.1GEA
0
EUR
ENAMEN30003839.1G
Pyridine-2-carbohydrazide
Pyridine-2-carbohydrazide
Formel:
C₆H₇N₃O |
MDL:
MFCD00059782 CAS-Nummer: 1452-63-7 |