3-(Dimethylamino)benzhydrazid
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30003855.1G
ENAMEN30003855.1GEA
0
EUR
ENAMEN30003855.1G
3-(Dimethylamino)benzhydrazid
3-(Dimethylamino)benzhydrazid
Formel:
C₉H₁₃N₃O |
MDL:
MFCD00238588 CAS-Nummer: 205927-64-6 |