N-(4-Chlorphenyl)maleimid
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30003895.1G
ENAMEN30003895.1GEA
0
EUR
ENAMEN30003895.1G
N-(4-Chlorphenyl)maleimid
N-(4-Chlorphenyl)maleimid
Formel:
C₁₀H₆ClNO₂ |
CAS-Nummer:
1631-29-4 EINECS: 216-632-7 |