4-Amino-3-nitrobenzoesäure
Lieferant: SIA ENAMINE
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-3-nitrobenzoic Acid
EN30003925.1G
ENAMEN30003925.1GEA
0
EUR
ENAMEN30003925.1G
4-Amino-3-nitrobenzoesäure
4-Amino-3-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₆N₂O₄ Molecular Weight: 182,14 g/mol Schmelzpunkt: 290 °C |
MDL:
MFCD00017009 CAS-Nummer: 1588-83-6 EINECS: 216-453-4 |