Ethylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30003957.1G
ENAMEN30003957.1GEA
0
EUR
ENAMEN30003957.1G
Ethylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ |
MDL:
MFCD02325394 CAS-Nummer: 38922-77-9 |