N-(2-Bromphenyl)maleimid
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
N-(2-Bromphenyl)maleinsäureimid
EN30003994.1G
ENAMEN30003994.1GEA
0
EUR
ENAMEN30003994.1G
N-(2-Bromphenyl)maleimid
N-(2-Bromphenyl)maleimid
Formel:
C₁₀H₆BrNO₂ Molecular Weight: 252,07 g/mol |
MDL:
MFCD00175422 CAS-Nummer: 36817-47-7 |