2-Chlorbenzamidoxim
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30003998.1G
ENAMEN30003998.1GEA
0
EUR
ENAMEN30003998.1G
2-Chlorbenzamidoxim
2-Chlorbenzamidoxim
Formel:
C₇H₇ClN₂O |
MDL:
MFCD00859262 CAS-Nummer: 29568-74-9 |