1-Methylimidazol-2-carbonsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30004016.1G
ENAMEN30004016.1GEA
0
EUR
ENAMEN30004016.1G
1-Methylimidazol-2-carbonsäure
1-Methylimidazol-2-carbonsäure
Formel:
C₅H₆N₂O₂ |
MDL:
MFCD01863421 CAS-Nummer: 20485-43-2 |