Propionohydrazid
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
Propionhydrazid, Propionsäurehydrazid
EN30004114.1G
ENAMEN30004114.1GEA
0
EUR
ENAMEN30004114.1G
Propionohydrazid
Propionohydrazid
Formel:
C₃H₈N₂O Molecular Weight: 88.11 g/mol |
MDL:
MFCD01333200 CAS-Nummer: 5818-15-5 EINECS: 227-390-7 |