2-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme: 2-Fluorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2-Fluorbenzolsulfochlorid, 2-Fluorbenzolsulfonsäurechlorid
EN30004155.1G
ENAMEN30004155.1GEA 0 EUR
ENAMEN30004155.1G
2-Fluorbenzolsulfonylchlorid
2-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄ClFO₂S
Molecular Weight: 194.61 g/mol
Siedepunkt: 242
Dichte: 1.47 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042285
CAS-Nummer: 2905-21-7
UN: 3261
ADR: 8 II