4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid, 4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzolsulfochlorid
EN30004156.1G
ENAMEN30004156.1GEA
0
EUR
ENAMEN30004156.1G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₃Cl₂F₃O₂S Molecular Weight: 279,07 g/mol |
MDL:
MFCD00024882 CAS-Nummer: 32333-53-2 UN: 3261 ADR: 8,II |