3-Acetylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
3-Acetylbenzol-1-sulfonylchlorid, 3-Acetylbenzolsulfochlorid, 3-Acetylbenzolsulfonsäurechlorid
EN30004283.1G
ENAMEN30004283.1GEA
0
EUR
ENAMEN30004283.1G
3-Acetylbenzolsulfonylchlorid
3-Acetylbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₈H₇ClO₃S Molecular Weight: 218.66 |
MDL:
MFCD03424979 CAS-Nummer: 73035-16-2 UN: 3261 ADR: 8 III |