2,4-Dimethylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
2,4-Dimethylbenzol-1-sulfonylchlorid, m-Xylol-4-sulfonsäurechlorid, 2,4-Dimethylbenzolsulfonsäurechlorid, 2,4-Dimethylbenzolsulfochlorid, m-Xylol-4-sulfonylchlorid
EN30004436.1G
ENAMEN30004436.1GEA
0
EUR
ENAMEN30004436.1G
2,4-Dimethylbenzolsulfonylchlorid
2,4-Dimethylbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₈H₉ClO₂S Molecular Weight: 204,68 g/mol |
MDL:
MFCD00156143 CAS-Nummer: 609-60-9 UN: 3261 ADR: 8,II |