1-(2-Bromethoxy)-4-methoxybenzol
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30004497.1G
ENAMEN30004497.1GEA
0
EUR
ENAMEN30004497.1G
1-(2-Bromethoxy)-4-methoxybenzol
1-(2-Bromoethoxy)-4-methoxybenzene
Formel:
C₉H₁₁BrO₂ |
MDL:
MFCD00017893 CAS-Nummer: 22921-76-2 |