3,4-Dimethylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
o-Xylol-4-sulfonsäurechlorid, 3,4-Dimethylbenzol-1-sulfonylchlorid, o-Xylol-4-sulfonylchlorid, 3,4-Dimethylbenzolsulfochlorid, 3,4-Dimethylbenzolsulfonsäurechlorid
EN30004519.1G
ENAMEN30004519.1GEA
0
EUR
ENAMEN30004519.1G
3,4-Dimethylbenzolsulfonylchlorid
3,4-Dimethylbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₈H₉ClO₂S Molecular Weight: 204,68 g/mol |
MDL:
MFCD00625742 CAS-Nummer: 2905-30-8 UN: 3261 ADR: 8,II |