3-Sulfamoylbenzoesäure
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30004520.1G
ENAMEN30004520.1GEA
0
EUR
ENAMEN30004520.1G
3-Sulfamoylbenzoesäure
3-Sulfamoylbenzoesäure
Formel:
C₇H₇NO₄S |
MDL:
MFCD01122318 CAS-Nummer: 636-76-0 |