2-Amino-3,5-dichlor-6-methylpyridin
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
6-Amino-3,5-dichloro-2-methylpyridine
EN30004609.1G
ENAMEN30004609.1GEA
0
EUR
ENAMEN30004609.1G
2-Amino-3,5-dichlor-6-methylpyridin
2-Amino-3,5-dichloro-6-methylpyridine
Formel:
C₆H₆Cl₂N₂ Molecular Weight: 177,03 g/mol |
MDL:
MFCD00129029 CAS-Nummer: 22137-52-6 |