2-Amino-3,5-dichlor-4-methylpyridin
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
3,5-Dichloro-4-methylpyridin-2-amine
EN30004611.1G
ENAMEN30004611.1GEA
0
EUR
ENAMEN30004611.1G
2-Amino-3,5-dichlor-4-methylpyridin
2-Amino-3,5-dichloro-4-methylpyridine
Formel:
C₆H₆Cl₂N₂ Molecular Weight: 177,0300 g/mol |
MDL:
MFCD00129031 CAS-Nummer: 31430-47-4 |