2-Chlor-4'-methylacetophenon
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30004687.1G
ENAMEN30004687.1GEA
0
EUR
ENAMEN30004687.1G
2-Chlor-4'-methylacetophenon
2-Chlor-4'-methylacetophenon
Formel:
C₉H₉ClO |
CAS-Nummer:
4209-24-9 |