5-Brom-2-iodbenzoesäure
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30004839.1G
ENAMEN30004839.1GEA
0
EUR
ENAMEN30004839.1G
5-Brom-2-iodbenzoesäure
5-Brom-2-iodbenzoesäure
Formel:
C₇H₄BrIO₂ |
MDL:
MFCD00079717 CAS-Nummer: 21740-00-1 |