4-(Phenoxymethyl)benzoesäure
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30005041.1G
ENAMEN30005041.1GEA
0
EUR
ENAMEN30005041.1G
4-(Phenoxymethyl)benzoesäure
4-(Phenoxymethyl)benzoic acid
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ |
MDL:
MFCD00623268 CAS-Nummer: 31719-76-3 |