4-(Difluormethoxy)zimtsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30005280.1G
ENAMEN30005280.1GEA
0
EUR
ENAMEN30005280.1G
4-(Difluormethoxy)zimtsäure
4-(Difluormethoxy)zimtsäure
Formel:
C₁₀H₈F₂O₃ |
MDL:
MFCD01222822 CAS-Nummer: 103962-07-8 |