4-(Benzyloxy)-3-brombenzaldehyd
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30005378.1G
ENAMEN30005378.1GEA
0
EUR
ENAMEN30005378.1G
4-(Benzyloxy)-3-brombenzaldehyd
4-(Benzyloxy)-3-brombenzaldehyd
Formel:
C₁₄H₁₁BrO₂ |
MDL:
MFCD02629356 CAS-Nummer: 69455-12-5 |