5-Methyl-2-furancarbonsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
5-Methylfuran-2-carboxylic acid
EN30005385.1G
ENAMEN30005385.1GEA
0
EUR
ENAMEN30005385.1G
5-Methyl-2-furancarbonsäure
5-Methyl-2-furoic acid
Formel:
C₆H₆O₃ Molecular Weight: 126,11 g/mol |
MDL:
MFCD00092359 CAS-Nummer: 1917-15-3 |