1-(2-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
N-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
EN30005675.1G
ENAMEN30005675.1GEA
0
EUR
ENAMEN30005675.1G
1-(2-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
1-(2-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
Formel:
C₈H₇F₃N₂S Molecular Weight: 220,22 g/mol |
MDL:
MFCD00041161 CAS-Nummer: 1736-71-6 EINECS: 217-084-1 |