1-(2-Methoxyethyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
1-(2-Methoxyethyl)thiourea
EN30005814.1G
ENAMEN30005814.1GEA
0
EUR
ENAMEN30005814.1G
1-(2-Methoxyethyl)-2-thioharnstoff
1-(2-Methoxyethyl)-2-thioharnstoff
Formel:
C₄H₁₀N₂OS Molecular Weight: 134.2000 g/mol |
MDL:
MFCD00060469 CAS-Nummer: 102353-42-4 |