3,4-(Ethylendioxy)thiophenol
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-thiol
EN30005854.1G
ENAMEN30005854.1GEA
0
EUR
ENAMEN30005854.1G
3,4-(Ethylendioxy)thiophenol
3,4-(Ethylendioxy)thiophenol
Formel:
C₈H₈O₂S Molecular Weight: 168,212 g/mol |
MDL:
MFCD06201753 CAS-Nummer: 247228-28-0 |