7-Isochinolinol
Lieferant: SIA ENAMINE
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Hydroxyisoquinoline, Isoquinolin-7-ol
EN30005942.1G
ENAMEN30005942.1GEA
0
EUR
ENAMEN30005942.1G
7-Isochinolinol
7-Isochinolinol
Formel:
C₉H₇NO Molecular Weight: 145,16 g/mol |
MDL:
MFCD00456131 CAS-Nummer: 7651-83-4 |