1-(4-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazol
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
4-(1H-Tetrazol-1-yl)phenol
EN30006032.1G
ENAMEN30006032.1GEA
0
EUR
ENAMEN30006032.1G
1-(4-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazol
1-(4-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole
Formel:
C₇H₆N₄O Molecular Weight: 162,1500 g/mol |
MDL:
MFCD03490124 CAS-Nummer: 64001-11-2 |