2,5-Dichlorthiophenol

Lieferant: SIA ENAMINE
Achtung

Synonyme: 2,5-Dichlorphenylmercaptan

EN30006101.1G
ENAMEN30006101.1GEA 0 EUR
ENAMEN30006101.1G
2,5-Dichlorthiophenol
2,5-Dichlorthiophenol
Formel: C₆H₄Cl₂S
Molecular Weight: 179,07 g/mol
Siedepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1,415 g/cm³ (30 °C)
MDL: MFCD00004831
CAS-Nummer: 5858-18-4
EINECS: 227-486-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR