2,4-Dihydroxybenzoesäure

Lieferant: SIA ENAMINE

Synonyme: beta-Resorcylic acid

EN30006121.1G
ENAMEN30006121.1GEA 0 EUR
ENAMEN30006121.1G
2,4-Dihydroxybenzoesäure
2,4-Dihydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₆O₄
Molecular Weight: 154,12 g/mol
Siedepunkt: 390 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 218…220 °C
Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002451
CAS-Nummer: 89-86-1
EINECS: 201-946-9
Merck Index: 12,08325

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR