2-Amino-N-(4-methylphenyl)benzamid
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
2-Amino-N-(p-tolyl)benzamide
EN30006124.1G
ENAMEN30006124.1GEA
0
EUR
ENAMEN30006124.1G
2-Amino-N-(4-methylphenyl)benzamid
2-Amino-N-(4-methylphenyl)benzamid
Formel:
C₁₄H₁₄N₂O Molecular Weight: 226,2700 g/mol |
MDL:
MFCD00115975 CAS-Nummer: 32212-38-7 |