1-(4-Chlorphenyl)-2,5-dimethylpyrrol
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
1-(4-Chlorophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
EN30006146.1G
ENAMEN30006146.1GEA
0
EUR
ENAMEN30006146.1G
1-(4-Chlorphenyl)-2,5-dimethylpyrrol
1-(4-Chlorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formel:
C₁₂H₁₂ClN |
MDL:
MFCD00027420 CAS-Nummer: 5044-23-5 EINECS: 225-739-8 |