1-(3-Methylphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: SIA ENAMINE
|
Gefahr
|
EN30006173.1G
ENAMEN30006173.1GEA
0
EUR
ENAMEN30006173.1G
1-(3-Methylphenyl)-2-thioharnstoff
1-(3-Methylphenyl)-2-thioharnstoff
Formel:
(C₆H₄(CH₃))NC(S)NH₂ Molecular Weight: 166,25 g/mol |
MDL:
MFCD00060451 CAS-Nummer: 621-40-9 EINECS: 210-686-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |