3,4-Xylylessigsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
3,4-Dimethylphenylacetic acid
EN30006309.1G
ENAMEN30006309.1GEA
0
EUR
ENAMEN30006309.1G
3,4-Xylylessigsäure
3,4-Xylylessigsäure
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molecular Weight: 164,2 g/mol |
MDL:
MFCD02664684 CAS-Nummer: 17283-16-8 |