1-(2,5-Dimethylphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30006326.1G
ENAMEN30006326.1GEA
0
EUR
ENAMEN30006326.1G
1-(2,5-Dimethylphenyl)-2-thioharnstoff
1-(2,5-Dimethylphenyl)-2-thioharnstoff
Formel:
(C₆H₃(CH₃)₂)NC(S)NH₂ Molecular Weight: 180,27 g/mol |
MDL:
MFCD00041372 CAS-Nummer: 16738-19-5 |