3-(3-Bromphenyl)propionsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30006752.1G
ENAMEN30006752.1GEA
0
EUR
ENAMEN30006752.1G
3-(3-Bromphenyl)propionsäure
3-(3-Bromphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₉BrO₂ |
MDL:
MFCD01310792 CAS-Nummer: 42287-90-1 |