5-Isoxazolcarbonsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
Isoxazole-5-carboxylic acid
EN30006774.1G
ENAMEN30006774.1GEA
0
EUR
ENAMEN30006774.1G
5-Isoxazolcarbonsäure
5-Isoxazolecarboxylic acid
Formel:
C₄H₃NO₃ Molecular Weight: 113,07 g/mol |
MDL:
MFCD00156151 CAS-Nummer: 21169-71-1 |