2-Chlor-4-thiocyanatoanilin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30006825.1G
ENAMEN30006825.1GEA
0
EUR
ENAMEN30006825.1G
2-Chlor-4-thiocyanatoanilin
2-Chlor-4-thiocyanatoanilin
Formel:
C₇H₅ClN₂S |
MDL:
MFCD04614735 CAS-Nummer: 3226-47-9 |