3-Brombenzolsulfonylchlorid

Lieferant: SIA ENAMINE

Synonyme: 3-Brombenzolsulfonsäurechlorid, 3-Brombenzolsulfochlorid

EN30006828.1G
ENAMEN30006828.1GEA 0 EUR
ENAMEN30006828.1G
3-Brombenzolsulfonylchlorid
3-Brombenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄BrClO₂S
Siedepunkt: 95…95,5 °C (0.8 mmHg)
Schmelzpunkt: 31…33 °C
Dichte: 1,773 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00052313
CAS-Nummer: 2905-24-0
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR