2-(Cyanmethyl)benzoesäure
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
2-Carboxyphenylacetonitrile
EN30006835.1G
ENAMEN30006835.1GEA
0
EUR
ENAMEN30006835.1G
2-(Cyanmethyl)benzoesäure
2-(Cyanmethyl)benzoesäure
Formel:
C₉H₇NO₂ Molecular Weight: 161,16 g/mol |
CAS-Nummer:
6627-91-4 EINECS: 229-602-3 |