2-Fluor-4-thiocyanatoanilin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN30006899.1G
ENAMEN30006899.1GEA
0
EUR
ENAMEN30006899.1G
2-Fluor-4-thiocyanatoanilin
2-Fluor-4-thiocyanatoanilin
Formel:
C₇H₅FN₂S |
MDL:
MFCD04617227 CAS-Nummer: 14512-85-7 |