6,7-Dimethoxy-4-chinazolon
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
6,7-Dimethoxy-4(3H)-quinazolinone, 6,7-Dimethoxy-1H-quinazolin-4-one
EN30006937.1G
ENAMEN30006937.1GEA
0
EUR
ENAMEN30006937.1G
6,7-Dimethoxy-4-chinazolon
6,7-Dimethoxy-4-chinazolon
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₃ Molecular Weight: 206,2 g/mol |
MDL:
MFCD01570147 CAS-Nummer: 13794-72-4 |