5-Fluoranthranilsäure

Lieferant: SIA ENAMINE
Achtung

Synonyme: 2-Amino-5-fluorobenzoic acid

EN30007028.1G
ENAMEN30007028.1GEA 0 EUR
ENAMEN30007028.1G
5-Fluoranthranilsäure
5-Fluoranthranilsäure
Formel: C₇H₆FNO₂
Molecular Weight: 155,13 g/mol
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 186 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055566
CAS-Nummer: 446-08-2
EINECS: 207-159-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR